3,4,5-Trimethylaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS37124G1EA
0
CHF
ACTIAS37124G1
ACTIAS37124MG250
3,4,5-Trimethylaniline
3,4,5-Trimethylaniline
Formula:
C₉H₁₃N |
CAS Number:
1639-31-2 EINECS: 216-679-3 |