2-Amino-3-iodopyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20527G5EA 0 CHF
ACTIAS20527G5 ACTIAS20527G25 ACTIAS20527G1
2-Amino-3-iodopyridine
2-Amino-3-iodopyridine
Formula: Câ‚…Hâ‚…INâ‚‚
MW: 220.01 g/mol
MDL Number: MFCD01651885
CAS Number: 104830-06-0