2-(Trifluoromethoxy)aniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21174G100EA
0
CHF
ACTIAS21174G100
2-(Trifluoromethoxy)aniline
2-(Trifluoromethoxy)aniline
Formula:
C₇H₆F₃NO MW: 177.13 g/mol Boiling Pt: 64.5 °C (21 mmHg) Density: 1.301 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00035959 CAS Number: 1535-75-7 EINECS: 216-257-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |