6-Fluoro-1-indanone
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS31490G5EA
0
CHF
ACTIAS31490G5
ACTIAS31490G1
6-Fluoro-1-indanone
6-Fluoro-1-indanone
Formula:
C₉H₇FO MW: 150.15 g/mol |
MDL Number:
MFCD01318147 CAS Number: 1481-32-9 |