3,3-Dimethylglutarsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 3,3-Dimethyl-1,5-pentandisäure
ACTIAS40274G100EA 0 CHF
ACTIAS40274G100
3,3-Dimethylglutarsäure
3,3-Dimethylglutarsäure
Formel: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 98…101 °C
Dichte: 1,4278 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002716
CAS-Nummer: 4839-46-7
EINECS: 225-425-0