Cesium acetate
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21473G100EA
0
CHF
ACTIAS21473G100
Cesium acetate
Cesium acetate
Formula:
H₃CCOOCs MW: 191.95 g/mol Melting Pt: 194 °C |
MDL Number:
MFCD00013056 CAS Number: 3396-11-0 EINECS: 222-248-0 |