2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
6-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine
, 6-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
ACTIAS7081G5EA
0
CHF
ACTIAS7081G25
ACTIAS7081G5
ACTIAS7081G1
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Formula:
C₅H₄ClN₃O₂ MW: 173.56 g/mol Melting Pt: 195…196 °C |
MDL Number:
MFCD00044350 CAS Number: 27048-04-0 EINECS: 248-188-5 |