2-Chloro-6-nitroaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Danger
|
ACTIAS31355G1EA
0
CHF
ACTIAS31355G10
ACTIAS31355G1
2-Chloro-6-nitroaniline
2-Chloro-6-nitroaniline
Formula:
C₆H₅ClN₂O₂ MW: 172.57 g/mol Storage Temperature: Ambient |
CAS Number:
769-11-9 EINECS: 212-204-9 UN: 2237 ADR: 6.1,III |