2-Chloro-4-iodopyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50157G5EA
0
CHF
ACTIAS50157G25
ACTIAS50157G5
ACTIAS50157G100
2-Chloro-4-iodopyridine
2-Chloro-4-iodopyridine
Formula:
C₅H₃ClIN MW: 239.44 g/mol |
MDL Number:
MFCD01861983 CAS Number: 153034-86-7 |