3-Chloro-2-fluoroanisole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34649G1EA
0
CHF
ACTIAS34649G1
ACTIAS34649G5
ACTIAS34649G10
3-Chloro-2-fluoroanisole
3-Chloro-2-fluoroanisole
Formula:
C₇H₆ClFO |
MDL Number:
MFCD01631570 CAS Number: 261762-56-5 |