2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS33529G100EA
0
CHF
ACTIAS33529G100
ACTIAS33529G5
ACTIAS33529G10
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₇H₄Cl₂F₃N MW: 230.02 g/mol Boiling Pt: 60…62 °C (1 mmHg) Melting Pt: 32…35 °C Density: 1.532 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00052918 CAS Number: 24279-39-8 EINECS: 416-430-0 UN: 3077 ADR: 9,III |