3-Chlor-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Achtung
ACTIAS20369G25EA 0 CHF
ACTIAS20369G50 ACTIAS20369G250 ACTIAS20369G25
3-Chlor-4-hydroxybenzoesäure
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅ClO₃
MW: 172,57 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00002549
CAS-Nummer: 3964-58-7
EINECS: 223-574-6