3-Chloro-6-methylpyridazine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50532G100EA 0 CHF
ACTIAS50532G100 ACTIAS50532G5 ACTIAS50532G1
3-Chloro-6-methylpyridazine
3-Chloro-6-methylpyridazine
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128.56 g/mol
MDL Number: MFCD00052905
CAS Number: 1121-79-5