3-Bromo-5-nitrotoluene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
1-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzene
ACTIAS40326G5EA
0
CHF
ACTIAS40326G5
3-Bromo-5-nitrotoluene
3-Bromo-5-nitrotoluene
Formula:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216.03 g/mol |
MDL Number:
MFCD06659815 CAS Number: 52488-28-5 EINECS: 257-955-3 |