2-Amino-3-bromo-6-methylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS7219G5EA
0
CHF
ACTIAS7219G1
ACTIAS7219G25
ACTIAS7219G5
2-Amino-3-bromo-6-methylpyridine
2-Amino-3-bromo-6-methylpyridine
Formula:
C₆H₇BrN₂ |
MDL Number:
MFCD03095215 CAS Number: 126325-46-0 |