4-Bromo-2,6-xylidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
4-Bromo-2,6-dimethylaniline
ACTIAS40392G100EA
0
CHF
ACTIAS40392G100
4-Bromo-2,6-xylidine
4-Bromo-2,6-xylidine
Formula:
C₈H₁₀BrN MW: 200.08 g/mol Boiling Pt: 120 °C (0.2 mmHg) Melting Pt: 50 °C |
MDL Number:
MFCD00007826 CAS Number: 24596-19-8 EINECS: 246-337-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |