3-Bromobenzylamine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Danger
|
Synonyms:
(3-Bromophenyl)methanamine
ACTIAS33326G5EA
0
CHF
ACTIAS33326G10
ACTIAS33326G5
3-Bromobenzylamine
3-Bromobenzylamine
Formula:
C₇H₈BrN MW: 186.05 g/mol |
MDL Number:
MFCD01026119 CAS Number: 10269-01-9 UN: 2735 ADR: 8,III |