4-Brom-3-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
1-Brom-2-nitro-4-(trifluormethyl)benzol
, 4-Brom-3-nitrobenzotrifluorid
ACTIAS40411G100EA
0
CHF
ACTIAS40411G100
4-Brom-3-nitrobenzotrifluorid
4-Brom-3-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃BrF₃NO₂ MW: 270,01 g/mol Siedepunkt: 102…105 °C (10 mmHg) Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00014685 CAS-Nummer: 349-03-1 |