5-Brom-1-indanon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20012G5EA
0
CHF
ACTIAS20012G50
ACTIAS20012G5
ACTIAS20012G10
5-Brom-1-indanon
5-Brom-1-indanon
Formel:
C₉H₇BrO MW: 211,06 g/mol Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa) Melting Pt: 126…127 °C |
MDL Number:
MFCD00082718 CAS-Nummer: 34598-49-7 |