3-Brombenzophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS23499G25EA
0
CHF
ACTIAS23499G25
ACTIAS23499G5
3-Brombenzophenon
3-Brombenzophenon
Formel:
C₁₃H₉BrO MW: 261,12 g/mol Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa) Melting Pt: 74,5…77.5 °C Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00672015 CAS-Nummer: 1016-77-9 EINECS: 213-808-5 |