1-Brom-2-chlor-4-fluorbenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Brom-3-chlor-1-fluorbenzol
ACTIAS40073G100EA
0
CHF
ACTIAS40073G25
ACTIAS40073G100
1-Brom-2-chlor-4-fluorbenzol
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene
Formel:
C₆H₃BrClF MW: 209,44 g/mol |
MDL Number:
MFCD00142587 CAS-Nummer: 110407-59-5 |