2-Bromo-4-chloropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50236G5EA 0 CHF
ACTIAS50236G5 ACTIAS50236G1 ACTIAS50236G25
2-Bromo-4-chloropyridine
2-Bromo-4-chloropyridine
Formula: C₅H₃BrClN
MDL Number: MFCD03840757
CAS Number: 22918-01-0