3-Brombiphenyl (PBB Nr. 2)
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
1-Brom-3-phenylbenzol
ACTIAS51071G5EA
0
CHF
ACTIAS51071G5
ACTIAS51071G25
3-Brombiphenyl (PBB Nr. 2)
3-Brombiphenyl (PBB Nr. 2)
Formel:
C₁₂H₉Br MW: 233,11 g/mol Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa) Melting Pt: 9 °C Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000082 CAS-Nummer: 2113-57-7 EINECS: 218-304-9 |