3-Bromo-2-methylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-Bromo-2-picoline
ACTIAS21312G5EA
32
CHF
ACTIAS21312G5
ACTIAS21312G25
3-Bromo-2-methylpyridine
3-Bromo-2-methylpyridine
Formula:
C₆H₆BrN MW: 172.02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191224 CAS Number: 38749-79-0 |