2-Ethylpyrazin
ACTIAS24427G100EA 0 CHF
ACTIAS24427G100 ACTIAS24427G25
2-Ethylpyrazin
2-Ethylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006149
CAS-Nummer: 13925-00-3
EINECS: 237-691-5
UN: 1993
ADR: 3,III