2-(Methylthio)phenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Warning
ACTIAS23421G100EA 0 CHF
ACTIAS23421G100 ACTIAS23421G25
2-(Methylthio)phenol
2-(Methylthio)phenol
Formula: C₇H₈OS
MW: 140.21 g/mol
Boiling Pt: 81…82 °C (0.5 mmHg)
Density: 1.168 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00002211
CAS Number: 1073-29-6
EINECS: 214-027-2