4-Indanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32652G5EA
0
CHF
ACTIAS32652G5
4-Indanol
4-Indanol
Formel:
C₉H₁₀O MW: 134,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00053431 CAS-Nummer: 1641-41-4 EINECS: 216-691-9 |