2,3-Dimethoxypyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS4011G5EA
0
CHF
ACTIAS4011G25
ACTIAS4011G5
2,3-Dimethoxypyridine
2,3-Dimethoxypyridine
Formula:
C₇H₉NO₂ MW: 139.15 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095043 CAS Number: 52605-97-7 |