4-Nitroindole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21444G5EA
0
CHF
ACTIAS21444G5
ACTIAS21444G1
4-Nitroindole
4-Nitroindole
Formula:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162.15 g/mol Melting Pt: 206…209 °C |
MDL Number:
MFCD00010056 CAS Number: 4769-97-5 |