2-Amino-3-nitro-5-fluoropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33525G1EA 0 CHF
ACTIAS33525G1 ACTIAS33525G5
2-Amino-3-nitro-5-fluoropyridine
2-Amino-3-nitro-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₄FN₃O₂
MW: 157.1 g/mol
CAS Number: 212268-12-7