2-Fluor-5-iodbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
ACTIAS35071G5EA
0
CHF
ACTIAS35071G5
ACTIAS35071G1
ACTIAS35071G10
2-Fluor-5-iodbenzoesäure
2-Fluor-5-iodbenzoesäure
Formel:
C₇H₄FIO₂ MW: 266,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD03094517 CAS-Nummer: 124700-41-0 |