2-Fluoro-3-iodopyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS50172G5EA
0
CHF
ACTIAS50172G25
ACTIAS50172G5
ACTIAS50172G100
ACTIAS50172G1
2-Fluoro-3-iodopyridine
2-Fluoro-3-iodopyridine
Formula:
C₅H₃FIN MW: 222.99 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095287 CAS Number: 113975-22-7 |