2'-(Trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: o-(Trifluormethyl)acetophenon2-Acetylbenzotrifluorid1-[2-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on
ACTIAS20270G25EA 95 CHF
ACTIAS20270G25 ACTIAS20270G100
2'-(Trifluormethyl)acetophenon
2'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 15…17 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000378
CAS-Nummer: 17408-14-9
EINECS: 241-434-2