4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31099G1EA
0
CHF
ACTIAS31099G1
ACTIAS31099G5
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄FNO₃ |
MDL Number:
MFCD01666439 CAS Number: 2923-96-8 EINECS: 220-884-3 |