α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Achtung
Synonyms: 2-(Trifluormethyl)benzaldehyd
ACTIAS40093G100EA 0 CHF
ACTIAS40093G100
α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd
α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd
Formel: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Siedepunkt: 28…38 °C (0,4 mmHg)
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003337
CAS-Nummer: 447-61-0
EINECS: 207-185-9