2-Nitrocinnamic acid
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS23299G100EA
208
CHF
ACTIAS23299G100
ACTIAS23299G25
2-Nitrocinnamic acid
2-Nitrocinnamic acid
Formula:
C₉H₇NO₄ |
CAS Number:
612-41-9 EINECS: 210-309-4 |