2-Chloro-3-hydroxypyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
Synonyms:
2-Chloro-3-pyridinol
ACTIAS40200G100EA
0
CHF
ACTIAS40200G100
2-Chloro-3-hydroxypyridine
2-Chloro-3-hydroxypyridine
Formula:
C₅H₄ClNO MW: 129.55 g/mol Boiling Pt: 212 °C (1013 hPa) Melting Pt: 170…171 °C |
MDL Number:
MFCD00006235 CAS Number: 6636-78-8 EINECS: 229-635-3 |