2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Warning
Synonyms: 4,6-Dichloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine2-Amino-3,5-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
ACTIAS25370G25EA 290 CHF
ACTIAS25370G25
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230.02 g/mol
MDL Number: MFCD00174313
CAS Number: 62593-17-3
UN: 3082
ADR: 9,III