2,4-Dichlor-5-fluorpyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50324G100EA
0
CHF
ACTIAS50324G100
ACTIAS50324G25
ACTIAS50324G5
2,4-Dichlor-5-fluorpyrimidin
2,4-Dichlor-5-fluorpyrimidin
Formel:
C₄HCl₂FN₂ MW: 166,97 g/mol |
MDL Number:
MFCD00233551 CAS-Nummer: 2927-71-1 UN: 3261 ADR: 8,III |