2-Chloro-6-methoxybenzoic acid
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS30832G5EA 0 CHF
ACTIAS30832G5 ACTIAS30832G1
2-Chloro-6-methoxybenzoic acid
2-Chloro-6-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₃
MDL Number: MFCD00127702
CAS Number: 3260-89-7
EINECS: 221-863-1