3-Amino-4-chlorobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32403G5EA 0 CHF
ACTIAS32403G5 ACTIAS32403G10
3-Amino-4-chlorobenzonitrile
3-Amino-4-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
MW: 152.58 g/mol
MDL Number: MFCD00017089
CAS Number: 53312-79-1
EINECS: 258-471-5