2,3-Dichloropyrazine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Warning
ACTIAS21431G100EA 0 CHF
ACTIAS21431G100 ACTIAS21431G25
2,3-Dichloropyrazine
2,3-Dichloropyrazine
Formula: Câ‚„Hâ‚‚Clâ‚‚Nâ‚‚
MW: 148.98 g/mol
MDL Number: MFCD00040964
CAS Number: 4858-85-9
EINECS: 225-460-1