4-Nitrosalicylaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
ACTIAS36036G1EA
0
CHF
ACTIAS36036G1
ACTIAS36036G5
4-Nitrosalicylaldehyde
4-Nitrosalicylaldehyde
Formula:
C₇H₅NO₄ MW: 167.12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00049373 CAS Number: 2460-58-4 EINECS: 219-549-4 |