2-Cyanobenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS22056G100EA 174 CHF
ACTIAS22056G100 ACTIAS22056G25
2-Cyanobenzaldehyde
2-Cyanobenzaldehyde
Formula: C₈H₅NO
MW: 131.13 g/mol
MDL Number: MFCD00017503
CAS Number: 7468-67-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III