2-Bromo-3-methoxypyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS4048G1EA
0
CHF
ACTIAS4048G25
ACTIAS4048G1
ACTIAS4048G100
2-Bromo-3-methoxypyridine
2-Bromo-3-methoxypyridine
Formula:
C₆H₆BrNO MW: 188.02 g/mol |
MDL Number:
MFCD01570896 CAS Number: 24100-18-3 EINECS: 246-017-9 |