1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
, 3-Bromo-4-fluoronitrobenzene
ACTIAS50346G1EA
0
CHF
ACTIAS50346G25
ACTIAS50346G1
ACTIAS50346G5
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene
Formula:
C₆H₃BrFNO₂ MW: 220 g/mol |
MDL Number:
MFCD00055433 CAS Number: 701-45-1 EINECS: 211-855-6 |