2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS30992G1EA 0 CHF
ACTIAS30992G1 ACTIAS30992G5
2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
Formula: Câ‚…Hâ‚„BrFNâ‚‚
MDL Number: MFCD03092924
CAS Number: 869557-43-7