2,4,6-Tribromopyrimidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS51645G1EA
0
CHF
ACTIAS51645G1
ACTIAS51645G5
2,4,6-Tribromopyrimidine
2,4,6-Tribromopyrimidine
Formula:
C₄HBr₃N₂ MW: 316.78 g/mol |
MDL Number:
MFCD00233942 CAS Number: 36847-11-7 |