1-Bromopyrene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Warning
ACTIAS24094G25EA 85 CHF
ACTIAS24094G25
1-Bromopyrene
1-Bromopyrene
Formula: C₁₆H₉Br
MW: 281.15 g/mol
MDL Number: MFCD00015767
CAS Number: 1714-29-0