2-Brombiphenyl (PBB Nr. 1)
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
1-Brom-2-phenylbenzol
, PBB Nr. 1
ACTIAS24062G25EA
45
CHF
ACTIAS24062G25
ACTIAS24062G100
2-Brombiphenyl (PBB Nr. 1)
2-Brombiphenyl (PBB Nr. 1)
Formel:
C₁₂H₉Br MW: 233,11 g/mol Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa) Melting Pt: 2 °C Dichte: 1,2766 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000065 CAS-Nummer: 2052-07-5 EINECS: 218-141-3 |